Kluczowe dokumenty
EMU073721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Spop
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAACCCGAAAGGGCTAGATGAAGAAAGCAAAGATTACCTGTCGCTTTACCTGTTGTTGGTCAGCTGTCCAAAGAGTGAAGTTCGGGCAAAGTTCAAGTTCTCCATCCTGAATGCCAAGGGAGAAGAAACCAAAGCTATGGAGAGTCAGCGAGCTTATAGGTTCGTGCAAGGCAAAGACTGGGGATTCAAAAAATTCATCCGCAGAGATTTTCTCTTGGACGAGGCCAATGGGCTTCTCCCTGATGACAAGCTCACCCTCTTCTGTGAGGTGAGTGTAGTACAAGACTCTGTCAATATTTCTGGGCAGAATACTATGAACATGGTAAAGGTTCCTGAATGCCGGTTGGCAGATGAGTTAGGAGGGCTGTGGGAGAACTCTCGATTCACCGACTGCTGCTTGTGTGTGGCTGGTCAAGAATTCCAGGCTCACAAGGCTAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dan Zhang et al.
Carcinogenesis, 35(8), 1691-1697 (2014-01-24)
Speckle-type POZ protein (SPOP) is an adaptor of the cullin 3-based ubiquitin ligase responsible for the degradation of oncoproteins frequently overexpressed in many tumor cells. Altered expression and somatic mutations of SPOP have been observed in various tumor types with