Kluczowe dokumenty
EMU071691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Clk1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCTTGCAAGCTTTGTCTTCAGGGTTGGAAAGATGAGACATTCAAAGAGAACTTACTGTCCTGACTGGGATGAAAGAGACTGGGATTATGGAACATGGAGAAGCAGCAGCAGTCACAAAAGAAAGAAGAGATCACATAGCAGCGCCCGTGAGCAAAAGCGCTGCAGGTACGATCACTCCAAAACGACAGACAGCTATTATCTGGAAAGCAGATCCATAAATGAGAAAGCTTATCATAGTCGACGCTATGTTGATGAATACAGGAATGACTACATGGGCTACGAGCCAGGGCATCCCTATGGAGAACCTGGAAGCAGATACCAGATGCATAGTAGCAAGTCCTCTGGTAGGAGTGGAAGAAGCAGTTACAAAAGTAAACACAGGAGTCGCCACCACACATCGCAGCACCATTCACACGGGATGAAATTGTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Apiruck Watthanasurorot et al.
PLoS genetics, 9(3), e1003361-e1003361 (2013-04-05)
Daily, circadian rhythms influence essentially all living organisms and affect many physiological processes from sleep and nutrition to immunity. This ability to respond to environmental daily rhythms has been conserved along evolution, and it is found among species from bacteria
Egle Jakubauskiene et al.
The Journal of biological chemistry, 290(29), 18079-18089 (2015-05-30)
The removal of introns from mRNA precursors (pre-mRNAs) is an essential step in eukaryotic gene expression. The splicing machinery heavily contributes to biological complexity and especially to the ability of cells to adapt to altered cellular conditions. Inhibitory PAS domain