Kluczowe dokumenty
EMU069231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Daxx
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGCCCAGTCTGTGTTTCTGGCCTCTGCAGAGTTCTGCAACATCCTCTCCAGGGTTCTGGCTCGGTCTCGGAAGCGGCCCGCTAAGATCTATGTGTACATTAACGAGCTCTGCACTGTTCTTAAAGCTCACTCCATCAAGAAGAAGTTGAACTTAGCTCCTGCAGCCTCAACGACCAGTGAGGCGTCGGGCCCTAACCCTCCCACAGAGCCCCCCTCTGACCTTACAAACACTGAAAACACTGCCTCTGAGGCCTCAAGGACTCGCGGTTCCCGGAGGCAGATCCAGCGCCTGGAGCAGCTGCTGGCACTGTATGTAGCCGAGATTCGGCGGCTGCAGGAGAAGGAGTTGGACCTGTCAGAGCTGGATGACCCAGACTCCTCGTATTTGCAGGAGGCCCGCTTGAAGAGGAAGTTGATCCGCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sung-Chan Wei et al.
Journal of virology, 93(8) (2019-02-08)
Upon virus infection of a cell, the uncoated DNA is usually blocked by the host intrinsic immune system inside the nucleus. Although it is crucial for the virus to counteract the host intrinsic immune system and access its genome, little