Kluczowe dokumenty
EMU068431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Prkar1a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGCCATCGAAAAGAATGTGCTGTTTTCACACCTTGATGATAACGAGAGAAGTGACATTTTTGATGCTATGTTTCCAGTCTCCTTTATTGCTGGAGAGACGGTTATTCAGCAAGGTGATGAAGGGGATAACTTCTATGTGATTGATCAAGGAGAAATGGATGTCTATGTCAATAATGAATGGGCAACCAGTGTTGGGGAAGGAGGGAGCTTTGGAGAGCTGGCTTTGATTTATGGAACACCCAGAGCAGCCACTGTCAAAGCAAAGACAAACGTGAAACTGTGGGGCATCGACCGAGACAGCTACCGAAGAATCCTCATGGGAAGCACTCTGCGAAAGAGGAAGATGTATGAAGAATTCCTTAGTAAAGTGTCTATTTTAGAGTCTCTGGACAAGTGGGAGCGTCTCACAGTAGCCGATGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mei Zhang et al.
PloS one, 9(10), e109523-e109523 (2014-10-10)
The Protein Kinase A (PKA) and Wnt signaling cascades are fundamental pathways involved in cellular development and maintenance. In the osteoblast lineage, these pathways have been demonstrated functionally to be essential for the production of mineralized bone. Evidence for PKA-Wnt