Kluczowe dokumenty
EMU068181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rbck1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCACCCAAGCTGTCAAAACTGCCACTAAGTCGACGATGGTGGCTCTCATACTGACCCAGCCCCACATGTATAGCAGTGAACAGCAGGGCTAGGCAAGGGACTGGCCTGGTTTGGCCCCATACCTTTAGGCTTGGTAAGGGAGAAAGCCCGAGCTGTACTGCAGTCTGATTGCTGTGTTACAAGGACCCAGCTGAGCTGATGTCATTCGCACTGCCTCTGTTGCTTCTGGCTGACCAGACCTCATGGCCCTGCACTAGACACCCGACCCTTACTAGCCACCAGCCTTAATTAAACACGGCCTTGGCCTAAGGCCTGGCTGGCTAGTGCTCTGAGTGACTCTATTTTCCCTGAGCTTGCTCCCTGAGGACCCACCACAGCCTCATCCTTTGCCTTGCTGGCTTTCTGGGCACGTCTTAAAGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Donley et al.
Oncogene, 33(26), 3441-3450 (2013-08-06)
FKBPL has been implicated in processes associated with cancer, including regulation of tumor growth and angiogenesis with high levels of FKBPL prognosticating for improved patient survival. Understanding how FKBPL levels are controlled within the cell is therefore critical. We have