Kluczowe dokumenty
EMU066731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gnaq
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCACAATTGGTTCGAGAGGTTGATGTGGAGAAGGTGTCTGCTTTTGAGAATCCATATGTAGATGCAATAAAGAGCTTGTGGAATGATCCTGGAATCCAGGAGTGCTACGACAGACGACGGGAATATCAGTTATCTGACTCTACCAAATACTATCTGAATGACTTGGACCGTGTAGCCGACCCTTCCTATCTGCCTACACAACAAGACGTGCTTAGAGTTCGAGTCCCCACTACAGGGATCATCGAATACCCCTTTGACTTACAAAGTGTCATTTTCAGAATGGTCGATGTAGGGGGCCAAAGGTCAGAGAGAAGAAAATGGATACACTGCTTTGAAAATGTCACCTCCATCATGTTTCTAGTAGCGCTTAGCGAATATGATCAAGTTCTTGTGGAGTCAGACAATGAGAACCGCATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Grazia Ambrosini et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(8), 2073-2080 (2014-06-06)
The majority of uveal melanomas carry oncogenic mutations in the G proteins GNAQ and GNA11, with consequent activation of the MAPK pathway. Selective MEK inhibitors, such as selumetinib, have shown clinical benefit in uveal melanoma. However, mechanisms of drug resistance
Honglei Liu et al.
Oncology reports, 34(1), 295-301 (2015-05-09)
The occurrence of guanine nucleotide binding protein (G protein), q polypeptide (GNAQ) mutations has been found to be high in the majority of uveal melanomas. However, the underlying molecular mechanism of GNAQ mutations in modulating uveal melanoma is poorly understood.