Kluczowe dokumenty
EMU063501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lrrc8a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGGCCCTGTTTGAGAAGGTGAAGAAGTTCCGGACTCACGTGGAGGAGGGGGACATTGTGTACCGCCTGTACATGCGGCAGACCATCATCAAGGTGATCAAGTTCGCCCTCATCATCTGCTACACCGTCTACTATGTGCACAACATCAAGTTCGACGTGGACTGCACCGTGGACATCGAGAGCCTGACAGGCTACCGCACCTACCGCTGTGCCCACCCCCTGGCCACGCTCTTCAAGATCTTGGCATCCTTCTACATCAGCTTGGTCATCTTCTATGGCCTCATCTGCATGTACACACTGTGGTGGATGCTGCGGCGCTCCCTCAAGAAGTACTCGTTCGAGTCGATCCGAGAGGAGAGCAGCTACAGTGACATCCCCGACGTCAAGAACGACTTTGCCTTCATGTTGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea Milenkovic et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), E2630-E2639 (2015-05-06)
In response to cell swelling, volume-regulated anion channels (VRACs) participate in a process known as regulatory volume decrease (RVD). Only recently, first insight into the molecular identity of mammalian VRACs was obtained by the discovery of the leucine-rich repeats containing