EMU063181
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fga
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTACGTGGCCCAAGAGTTGTGGAGAGACATCAGAGTCAATGCAAGGACTCAGACTGGCCCTTCTGCTCTGATGATGACTGGAACCACAAATGCCCTTCAGGCTGCAGGATGAAAGGGTTGATTGACGAAGCCAACCAGGATTTTACAAACAGAATCAACAAGCTCAAAAACTCACTATTTGACTTTCAAAGGAACAACAAGGATTCTAACTCACTGACCAGGAATATCATGGAGTATTTGAGAGGGGACTTCGCGAATGCCAACAACTTTGATAACACTTATGGGCAAGTGTCAGAAGACCTGAGGCGCAGAATTGAGATCCTGAGGCGAAAAGTCATAGAGAAAGCGCAACAGATTCAAGCTCTGCAGAGCAATGTCCGGGCTCAGTTGATAGACATGAAGCGCCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... FGA(14161) , Fga(14161)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)