Kluczowe dokumenty
EMU061281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dmbt1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGCCAGGGATCTTGTCATTCCTGGTTGGAACTCCAGCTACCACTGTCAGCCCCAGATAACACAGAGGGAGGTCATATTCACAATTCCCTACACAGGCTGTGGCACAATCAAACAGGCTGACAACGAGACCATCAACTACTCCAACTTCCTCAGAGCGGTTGTTTCAAACGGCATCATCAAAAGGAGAAAGGACCTGAATATCCACGTCAGCTGCAAGATGCTGCAGAACACCTGGGTCAACACCATGTACATCACCAACAACACAGTGGAGATCCAGGAAGTTCAGTATGGCAATTTCGACGTAAACATTTCCTTCTACACATCCTCCTCCTTCTTGTTTCCAGTGACCAGCAGCCCATACTACGTGGATCTGGACCAGAATTTGTACCTTCAGGCCGAAATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S C Chang et al.
Cell death and differentiation, 21(9), 1388-1398 (2014-05-03)
The checkpoint between the life and death of macrophages is crucial for the host's frontline immune defense during acute phase infection. However, the mechanism as to how the immune cell equilibrates between apoptosis and immune response is unclear. Using in