Kluczowe dokumenty
EMU061181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pcsk7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGACATCGCACCCAACTACAGTCCAGAGGGAAGTTATGACCTCAACTCTAATGACCCAGATCCCATGCCCCACCCTGATGAGGAGAATGGCAACCACCATGGGACCCGGTGTGCAGGAGAAATTGCAGCTGTGCCCAACAACAGCTTCTGTGCAGTGGGTGTGGCCTACGGGAGCCGAATAGCAGGTATCCGGGTGCTGGATGGACCACTTACTGACAGTATGGAGGCTGTGGCGTTCAACAAGCACTATCAGATCAATGACATCTACAGCTGCAGCTGGGGCCCAGATGATGATGGGAAGACAGTGGATGGTCCTCATCAGCTCGGAAAGGCTGCCTTACAACATGGAGTGATGGCTGGTCGCCAAGGCTTTGGAAGTATCTTTGTGGTTGCCAGTGGTAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Fu et al.
Molecular carcinogenesis, 54(9), 698-706 (2014-01-18)
Proprotein convertases (PC), a family of serine proteases, process cancer-related substrates such as growth factors, growth factor receptors, cell adhesion molecules, metalloproteinases, etc. HIF-1α is a major transcription factor involved in tumorigenesis by sensing intratumoral hypoxia. Furin (PCSK3) is one