Kluczowe dokumenty
EMU060711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mindy3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCATGAAAGCCTTGGACCTTGTTTCAGATCCCGAGTATATAAATCTCATGAAGAATAAATTAGATCCAGAAGGACTAGGAATCATATTGTTGGGTCCATTTCTTCAAGAATTTTTTCCTGATCAGGGCTCCAGTGGTCCAGAATCTTTTACTGTCTACCACTACAATGGATTGAAGCAGTCAAATTATAATGAAAAGGTAATGTATGTGGAAGGGACTGCAGTGGTTATGGGTTTTGAAGACCCCATGCTACAGACAGACGACACTCCTATTAAACGCTGTCTGCAAACCAAATGGCCATACATTGAGTTACTGTGGACCACAGACCGCTGTCCTTCGCTCAACTGAGTTGCCTGAGTATTTGTAAGGAAGATTGTCAAACCAGGTGTTGAAAGGGGGATTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fang Lu et al.
PloS one, 9(5), e97743-e97743 (2014-05-30)
The caspase-associated recruitment domain-containing protein (CARP) is expressed in almost all tissues. Recently, the tumor-suppressive function of CARP was discovered and attracted increasing attention. This study aimed to investigate the role of CARP in the carcinogenesis of human gastric carcinoma.