Kluczowe dokumenty
EMU053501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ptprn2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGCCAGAGGAGGTCTTGTCTTCAGAAGAGGAGACTGCTGGGGTGGAGCATGTGAGGAGCCGGACTTACTCCAAAGACCTATTTGAAAGGAAACCAAACTCAGAGCCCCAGCCCAGGAGGCTTGAGGATCAGTTCCAAAACCGAGCTCCAGAGTTGTGGGAGGATGAAGAAAGCCTCAAATTGGCAGCACAGGGTCCCCCTAGTGGAGGCCTACAGCTGGAAGTGCAGCCTTCTGAGGAACAGCAGGGATACATCCTCACAGGAAACAACCCTCTAAGTCCAGAGAAGGGGAAGCAGCTGATGGACCAAGTTGCCCACATCCTCCGGGTACCTTCCAGCTTCTTTGCAGATATCAAAGTTTTGGGACCAGCAGTGACCTTCAAAGTAAGTGCCAACATCCAAAACATGACAACTGCCGATGTCATCAAGGCTGCAGCTGACAACAAAGACCAGCTGGAGAAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexey V Sorokin et al.
Cancer research, 75(9), 1846-1858 (2015-04-17)
The protein tyrosine phosphatase receptor PTPRN2 is expressed predominantly in endocrine and neuronal cells, where it functions in exocytosis. We found that its immature isoform proPTPRN2 is overexpressed in various cancers, including breast cancer. High proPTPRN2 expression was associated strongly