Kluczowe dokumenty
EMU052371
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Syt1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGGAAAAGAAGCCTTTCTGCGTCTGCCCACATAGTGCTCTTTAGCCAGTATCTGTAAATACCTCAGTAATATGGGTCCTTTCAGTTTCCAGCCATGCATTCCTGATACAATCCAGTGGTACTTCAGATCCTGTTTTAATTTGCACAAATTTAAGTGTAGAAAGCCCCTATGCCCTTCATCATACCACTGCCCTCCAAATCTACTCTTCTTTTAAGCAATATGATGTGTAGATAGAGCATGACTGAAATGTATTGTATCACACCGTTGTATATACCAGTATGCTAAAGATTTATTTCTAGTTTGTGTATTTGTATGTTGTAAGCGTTTCCTAATCTGTGTATATCTAGATGTTTTTAATAAGATGTTCTATTTTAAACTATGTAAATTGACTGAGATATAGGAGAACTGATAATATATTATATGGTAAATATAGTATCGTCTGCATTCCAGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Changping Gu et al.
Shock (Augusta, Ga.), 44(1), 83-89 (2015-03-24)
Recombinant human annexin A5 (Anx5) is known to protect cardiac function during endotoxemia, although the underlying mechanisms have yet to be elucidated. In this study, we demonstrated that Anx5 could repair the disrupted cardiomyocyte adherens junctions and improve the myocardial
Hirokuni Akahori et al.
Nature communications, 6, 7792-7792 (2015-08-06)
Macrophages are an essential component of the immune response to ischaemic injury and play an important role in promoting inflammation and its resolution, which is necessary for tissue repair. The type I transmembrane glycoprotein CD163 is exclusively expressed on macrophages
Y Loriot et al.
Cell death & disease, 5, e1423-e1423 (2014-09-19)
Radiotherapy has a critical role in the treatment of small-cell lung cancer (SCLC). The effectiveness of radiation in SCLC remains limited as resistance results from defects in apoptosis. In the current study, we investigated whether using the Bcl-2/Bcl-XL inhibitor S44563