Kluczowe dokumenty
EMU049381
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rad54l
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGTAGGCTGACACCCCTTCAAACTGAGCTATACAAGAGATTTCTGAGACAGGCTAAGCCTGAAGAAGAATTGCGTGAGGGCAAGATGAGTGTGTCTTCCCTGTCTTCTATCACCTCTCTAAAGAAGCTGTGTAATCATCCAGCTCTAATCTATGACAAGTGTGTGGCAGAGGAGGATGGCTTTGAGGGCACTTTGGGTATCTTCCCACCTGGTTATAACTCTAAAGCTGTAGAGCCACAGTTGTCAGGTAAGATGCTGGTCCTTGATTACATTCTGGCCGTGACTCGAAGCCGTAGCAGTGACAAAGTCGTGCTGGTGTCTAATTATACTCAGACATTGGATCTCTTTGAAAAGCTGTGCCGGGTTCGAAGGTACTTGTATGTTCGCCTGGATGGCACGATGTCCATTAAGAAGCGAGCCAAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer M Mason et al.
Cancer research, 74(13), 3546-3555 (2014-04-23)
RAD51 is the central protein that catalyzes DNA repair via homologous recombination, a process that ensures genomic stability. RAD51 protein is commonly expressed at high levels in cancer cells relative to their noncancerous precursors. High levels of RAD51 expression can