Kluczowe dokumenty
EMU048711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Jarid2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCTTTTGCAATCAGCATTTGGATCTCAGAATGAGCAAGGAAAGACCCAAGAGGAATATCATTCAGAAGAAATACGATGACAGCGATGGGATCCCGTGGTCAGAAGAGAGAGTTGTACGAAAAGTCCTGTATTTGTCCCTAAAGGAATTCAAGAATGCACAGAAAAGGCAGCATGGGGAAGGCCTTGCCGGGAGCCTGAAGGCGGTAAATGGGCTTCTTGGTAATGCCCAGGCTAAGGCACTAGGACCAGCCTCAGAGCAGTCAGAGAACGAGAAGGATGATGCCTCCCAAGTGTCCTCTACTAGCAACGATGTTAGTTCTTCAGATTTTGAAGAAGGGCCGTCGAGGAAAAGGCCCAGGCTGCAAGCACAAAGGAAGTTTGCTCAATCTCAGCCGAATAGTCCCAGCACAACTCCAGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dandan Liang et al.
International journal of cardiology, 201, 38-48 (2015-08-25)
In mammals, the heart grows by hypertrophy but not proliferation of cardiomyocytes after birth. The paucity of cardiomyocyte proliferation limits cardiac regeneration in a variety of heart diseases. To explore the efficient strategies that drive cardiomyocyte proliferation, we employed in
Chang-Liang Su et al.
International journal of hematology, 102(1), 76-85 (2015-05-06)
It has recently been shown that JARID2 contributes to the malignant character of solid tumors, such as epithelial-mesenchymal transition in lung and colon cancer cell lines, but its role in leukemia progression is unexplored. In this study, we explored the