Kluczowe dokumenty
EMU047541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rapgef4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AATGATCCTGCGAAAACCACCTGGCCAGAGGACTGTGGATGACCTAGAGATTATCTACGACGAGCTCCTTCATATTAAAGCCTTATCCCATCTCTCTACCACAGTGAAACGGGAGTTAGCAGGTGTTCTCATTTTTGAGTCTCACGCCAAAGGAGGAACTGTGTTGTTTAACCAGGGGGAAGAAGGTACCTCCTGGTACATCATTCTGAAAGGATCCGTGAATGTAGTCATTTATGGCAAGGGTGTGGTCTGCACCCTGCACGAAGGAGATGACTTTGGCAAGTTAGCTCTAGTGAACGATGCTCCAAGAGCTGCCTCCATTGTTCTTCGGGAAGATAATTGTCACTTCCTAAGAGTCGACAAGGAAGACTTCAATCGGATTCTGAGGGACGTTGAGGCGAATACAGTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazuya Kusama et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(6), 897-906 (2014-03-04)
The optimal decidualization of endometrial stromal cells (ESCs) following embryo implantation is one of the critical steps to establish pregnancy in rodents and humans. This step is intricately regulated by ovarian hormones. Using in vitro human ESCs model, we previously