EMU047311
MISSION® esiRNA
targeting mouse Eef1a2
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACCATCGACATCTCCCTCTGGAAGTTTGAGACCACCAAGTACTACATCACCATCATCGATGCTCCAGGACACCGAGACTTCATCAAGAATATGATTACAGGCACATCCCAGGCGGACTGCGCAGTGCTGATCGTGGCAGCCGGTGTGGGCGAGTTTGAGGCGGGCATCTCCAAGAACGGGCAAACCCGGGAACACGCACTCCTGGCCTACACTCTGGGTGTGAAGCAGCTCATTGTGGGTGTCAACAAGATGGACTCCACGGAACCAGCCTACAGCGAGAAGCGCTATGATGAGATTGTTAAGGAGGTCAGCGCCTACATCAAGAAGATCGGCTACAACCCAGCCACGGTGCCCTTCGTGCCCATCTCGGGCTGGCATGGTGACAACATGCTGGAGCCTTCACCTAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... EEF1A2(13628) , Eef1a2(13628)