EMU046381
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rhno1
About This Item
Polecane produkty
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGATGCCTCCCAAAAAGAGACGCAGACAGTCCCAGAAAGCCCAGCTGCTGTTCCACCAACAGCCACTGGAGGGCCCCAAACACCACTATGAATCTTGCCAGCAGCCCATTACCCACACTGTTCAGGTGCCCAGCAAGCCCATTGATCAGAGCACCGTCACTTCCTGGGTGTCACCCCAGTTTGATAGAGCAGCGGAAAGCCGGTTTCTGATACACTGGAAGCCTCACCGAGACCAGGCAAGGCGCCCAACTCGGAGATCTACCTGCAAGTTTCCACGTCTAACCTTTGAGAGTCCACAGTCTTCCAGTTCAGAGACGTTGTTGCTATCCAACCGAGTGCAGCCCCAGAACTCAGAAAAGGACCCACCCAGAAGGCCTTTAGTGCCATTGTTCAGTCCCCAGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... RHNO1(72440) , 5930416I19Rik(72440)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2