Kluczowe dokumenty
EMU044061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ctcf
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGGCAGAGCATTCAGAACAGTGACCCTCCTGAGGAATCATCTGAACACACACACAGGTACTCGTCCTCACAAGTGCCCAGACTGCGATATGGCCTTTGTGACCAGTGGAGAATTGGTGCGGCATCGTCGTTATAAACACACTCATGAGAAACCATTTAAGTGTTCCATGTGTGATTATGCCAGTGTAGAAGTCAGCAAATTAAAACGACACATTCGCTCTCATACTGGAGAGCGCCCGTTCCAGTGCAGTTTGTGCAGTTATGCCAGCAGGGACACATACAAGCTGAAAAGGCATATGAGAACCCATTCAGGGGAAAAACCTTATGAATGTTATATTTGTCACGCTCGGTTTACCCAGAGTGGTACCATGAAGATGCACATTTTACAGAAGCACACAGAAAATGTGGCCAAATTTCATTGTCCCCATTGTGACACTGTCATAGCCCGAAAAAGTGATTTGGGTGTCCACTTGCGAAAGCAGCATTCCTATATTGAACAGGGCAAAAAATGTCGCTACTGTGATGCTGTGTTTCATGAGCGATATGCTCTCATCCAGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francisco Puerta Martínez et al.
Journal of virology, 88(13), 7389-7401 (2014-04-18)
Human cytomegalovirus (HCMV) gene expression during infection is highly regulated, with sequential expression of immediate-early (IE), early (E), and late (L) gene transcripts. To explore the potential role of chromatin regulatory factors that may regulate HCMV gene expression and DNA
Robert J Lake et al.
PLoS genetics, 10(3), e1004204-e1004204 (2014-03-08)
Mechanisms that maintain transcriptional memory through cell division are important to maintain cell identity, and sequence-specific transcription factors that remain associated with mitotic chromatin are emerging as key players in transcriptional memory propagation. Here, we show that the major transcriptional