Kluczowe dokumenty
EMU042191
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Wee1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGAAGACATGGAAGCCAGTGATTATGAGTTTGAAGATGAAACAAGACCTGCCAAAAGAATTACAATTACTGAAAGCAACATGAAGTCACGGTATACAACTGAATTTCATGAGCTGGAGAAAATTGGTTCTGGAGAATTTGGTTCTGTGTTTAAATGTGTGAAGAGGTTAGATGGATGCATTTATGCCATTAAACGATCAAAAAAACCATTGGCTGGCTCTGTTGATGAGCAGAATGCTTTGAGAGAAGTGTATGCTCACGCTGTGCTTGGACAGCACCCCCACGTCGTTCGCTATTTCTCTGCCTGGGCAGAGGATGACCACATGCTTATACAGAACGAATACTGTAATGGTGGGAGTTTAGCTGATGCTATAAGTGAGAACTACAGAGTCATGAGCTACTTGACTGAAGTAGAGCTGAAGGATCTCCTTTTGCAAGTTGGCCGGGGCTTGAGATACATACATTCAATGTCTTTGGTTCACATGGATATAAAACCTAGTAATATTTTTATATCTCGAACCTCAATCCCAAATGCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana Slipicevic et al.
Gynecologic oncology, 135(1), 118-124 (2014-08-06)
Wee1-like kinase (Wee1) is a tyrosine kinase which negatively regulates entry into mitosis at the G2 to M-phase transition and has a role in inhibition of unscheduled DNA replication in S-phase. The present study investigated the clinical role of Wee1
Koji Hatano et al.
Nucleic acids research, 43(8), 4075-4086 (2015-04-08)
MicroRNAs (miRNAs) have been implicated in DNA repair pathways through transcriptional responses to DNA damaging agents or through predicted miRNA regulation of DNA repair genes. We hypothesized that additional DNA damage regulating miRNAs could be identified by screening a library
Gry Irene Magnussen et al.
BMC cancer, 15, 462-462 (2015-06-10)
Malignant melanoma has an increasing incidence rate and the metastatic disease is notoriously resistant to standard chemotherapy. Loss of cell cycle checkpoints is frequently found in many cancer types and makes the cells reliant on compensatory mechanisms to control progression.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU042191-50UG4061828262205
EMU042191-20UG4061828487493