Kluczowe dokumenty
EMU041771
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Plaur
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACAGCGAAAAGACCAACAGGACCATGAGTTACCGCATGGGCTCCATGATCATCAGCCTGACAGAGACCGTGTGCGCCACAAACCTCTGCAACAGGCCCAGACCCGGAGCCCGAGGCCGTGCTTTCCCTCAGGGCCGTTACCTCGAGTGTGCGTCCTGCACCTCTTTGGACCAGAGCTGTGAGAGGGGCCGGGAGCAAAGCCTGCAATGCCGCTATCCTACAGAGCACTGTATTGAAGTGGTGACCCTCCAGAGCACAGAAAGGAGCTTGAAGGATGAGGACTACACCCGAGGCTGTGGCAGTCTTCCCGGATGCCCAGGCACAGCAGGTTTCCATAGCAACCAGACCTTTCACTTCCTGAAGTGTTGCAACTACACCCACTGCAATGGTGGCCCAGTTCTGGATCTTCAGAGCTTTCCACCGAATGGCTTCCAGTGTTACAGCTGTGAGGGGAACAATACCCTTGGGTGTTCCTCCGAAGAGGCGTCTCTCATCAACTGCCGGGGACCAATGAATCAGTGCCTGGTGGCTAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Unseld et al.
Thrombosis and haemostasis, 114(2), 379-389 (2015-05-01)
The tumour suppressor phosphatase and tensin homologue (PTEN), mutated or lost in many human cancers, is a major regulator of angiogenesis. However, the cellular mechanism of PTEN regulation in endothelial cells so far remains elusive. Here, we characterise the urokinase
Synnøve Magnussen et al.
PloS one, 9(8), e105929-e105929 (2014-08-27)
The urokinase plasminogen activator receptor (uPAR) is associated with poor prognosis in oral squamous cell carcinoma (OSCC), and increased expression of uPAR is often found at the invasive tumour front. The aim of the current study was to elucidate the