Kluczowe dokumenty
EMU041081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sycp3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAGCAGTGGGAACTGGATATACAGAAATTTGAGGAACAAGGAGAAAAACTATCTAATCTTTTTCGACAACAACAAAAGATTTTTCAGCAGTCTAGAATTGTTCAGAGCCAGAGAATGTTTGCAATGAAACAGATACACGAGCAGTTCATAAAGAGTTTGGAAGATGTGGAAAAGAATAATGATAATCTATTTACTGGCACACAAAGTGAACTTAAAAAAGAAATGGCTATGTTGCAAAAAAAAGTTATGATGGAAACTCAGCAGCAAGAGATGGCAAATGTTCGAAAGTCTCTTCAATCCATGTTATTCTGATGAGTCTTTGAAGAAAGAACTTGAACCTATGTAATATGATACAATTAAAACATTAGCTAAGAGGCATGCCTTTAGTAAATTATAGTTTAAACTATAATATCCGAAATCATTAGCTTATTTAAGTGGAAGATTTTTGTTCCTGTTAACCTAAAACCTTATAAACCTAAACTATGTTAAGTACCAGCTATTCCAATGTATCAAACTTTCAGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne R Greenlee et al.
PloS one, 7(10), e46359-e46359 (2012-10-12)
MicroRNAs (miRNAs) are a class of endogenous, non-coding RNAs that mediate post-transcriptional gene silencing by inhibiting mRNA translation and promoting mRNA decay. DICER1, an RNase III endonuclease encoded by Dicer1, is required for processing short 21-22 nucleotide miRNAs from longer