Kluczowe dokumenty
EMU040451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Prdx3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGCGCCCTATTTTAAAGGTACTGCTGTTGTCAATGGAGAGTTCAAAGAGCTGAGTCTCGACGACTTTAAGGGAAAATACTTGGTGCTTTTCTTCTACCCTTTGGATTTCACATTTGTGTGTCCTACAGAAATTGTTGCTTTCAGTGACAAAGCCAATGAATTTCATGATGTAAACTGTGAAGTAGTTGCAGTTTCAGTGGATTCCCACTTCAGTCATCTTGCCTGGATCAACACACCAAGAAAGAATGGTGGTTTGGGCCACATGAACATCACACTGTTGTCGGATATAACTAAGCAGATATCCCGAGACTACGGAGTGCTGTTGGAAAGTGCTGGCATTGCACTCAGAGGTCTCTTCATTATTGACCCTAATGGTGTCGTCAAGCACCTGAGTGTCAACGACCTTCCGGTGGGCCGCAGTGTGGAAGAAACACTCCGTTTGGTAAAGGCGTTCCAGTTTGTAGAGACCCATGGAGAAGTCTGCCCAGCCAACTGGACACCAGAGTCCCCTACGATCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian Cunniff et al.
PloS one, 10(5), e0127310-e0127310 (2015-05-27)
Dysregulation of signaling pathways and energy metabolism in cancer cells enhances production of mitochondrial hydrogen peroxide that supports tumorigenesis through multiple mechanisms. To counteract the adverse effects of mitochondrial peroxide many solid tumor types up-regulate the mitochondrial thioredoxin reductase 2--thioredoxin