Kluczowe dokumenty
EMU037541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Marcks
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACCCCGCATCTTATTAGCAACCAGGGAGATTTCTCCATTTTCCTCTTGTCTACAGTGCGGCTACAAATCTGGGATTTTTTTTTATTACTTCTTTTTTTAAAAAAACTACACTTGGGCTCCTTTTTTGTGCTCGACTTTTCCACCTTTTTCCCTCCTTCCTGCGCTGCTGCTTTTTTGATCTCTTCGACTAAAAATTTTTTATCCGGAGTATTTAATCGGGTCTCTTCTGTCCTCCTCGCCACCCCCACCCCCTCCCTCCGGTGTGTGTGCCGCCGCCGCTGTTGCTGCTGCTGCTGCTCGCCCCGTCGTTACACCAACCGAAGGCTCTTTGTTTCCTCTCTTGGATCTGTTGAGTTTCTTTGTTGAAGAAGCCAGCATGGGTGCCCAGTTCTCCAAGACCGCAGCGAAGGGAGAAGCCACCGCCGAGAGGCCCGGGGAGGCGGCTGTGGCCTCGTCGCCTTCCAAAGCAAATGGGCAGGAGAATGGCCACGTAAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ching-Hsien Chen et al.
Oncotarget, 6(17), 15194-15208 (2015-05-28)
Accumulating evidence has suggested that myristoylated alanine-rich C-kinase substrate (MARCKS) is critical for regulating multiple pathophysiological processes. However, the molecular mechanism underlying increased phosphorylation of MARCKS at Ser159/163 (phospho-MARCKS) and its functional consequence in neoplastic disease remain to be established.
C-H Chen et al.
Oncogene, 33(28), 3696-3706 (2013-08-21)
Myristoylated Alanine-Rich C Kinase Substrate (MARCKS), a substrate of protein kinase C, is a key regulatory molecule controlling mucus granule secretion by airway epithelial cells as well as directed migration of leukocytes, stem cells and fibroblasts. Phosphorylation of MARKCS may
Dan Yu et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002255-e002255 (2015-10-10)
Transcription of the myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) is upregulated in animal models of intimal hyperplasia. MARCKS knockdown inhibits vascular smooth muscle cell (VSMC) migration in vitro; however, the mechanism is as yet unknown. We sought to elucidate the