Kluczowe dokumenty
EMU036461
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Anxa2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACCAACTTCGATGCTGAGAGGGATGCTCTGAACATTGAGACAGCAGTCAAGACCAAAGGAGTGGATGAGGTCACCATTGTCAACATCCTGACAAACCGCAGCAATGTGCAGAGGCAGGACATTGCCTTCGCCTATCAGAGAAGGACCAAAAAGGAGCTCCCGTCAGCGCTGAAGTCAGCCTTATCTGGCCACCTGGAGACGGTGATTTTGGGCCTATTGAAGACACCTGCCCAGTATGATGCTTCGGAACTAAAAGCTTCCATGAAGGGCCTGGGGACTGACGAGGACTCCCTCATTGAGATCATCTGCTCCCGAACCAACCAGGAGCTGCAAGAGATCAACAGAGTGTACAAGGAAATGTACAAGACTGATCTGGAGAAGGACATCATCTCTGACACATCTGGAGACTTCCGAAAGCTGATGGTCGCCCTTGCAAAGGGCAGACGAGCAGAGGATGGCTCAGTTATTGACTACGAGCTGATTGACCAGGAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manabu Onishi et al.
Brain tumor pathology, 32(3), 184-194 (2015-02-24)
We have established a pair of animal models (J3T-1 and J3T-2) with different invasive and angiogenic phenotypes, and demonstrated that annexin A2 is expressed at higher levels in J3T-1 than J3T-2 cells. The function of annexin A2 in relation to