Kluczowe dokumenty
EMU033821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mtdh
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCACAGTTACCACCGAGCAACTTACAACTGCATCATTTCCTGTTGGTTCCAAGAAGAATAAAGGTGATTCTCATCTAAATGTTCAAGTTAGCAACTTTAAGTCTGGAAAAGGAGATTCTACACTGCAGGTTTCTTCAAGGCTGAATGAAAATCTTACTGTCAATGGAGGAGGCTGGAGTGAAAAGTCTGTAAAACTCTCCTCACAATTGAGTGAGGAGAAGTGGAACTCTGTCCCACCTGCTTCTGCAGGCAAGAGGAAAACAGAGCCATCGGCTTGGACTCAAGACACTGGTGACACTAATGCAAATGGGAAAGACTGGGGAAGGAATTGGAGTGATCGCTCAATATTTTCTGGCATTGGATCTACTGCTGAGCCAGTTTCTCAGTCTACCACTTCTGATTATCAGTGGGATGTTAGCCGTAATCAACCTTATATCGATGATGAATGGTCTGGGTTAAATGGTTTGTCTTCTGCTGACCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guanghua Li et al.
Cancer research, 74(19), 5541-5552 (2014-08-06)
Gastric cancer is one of the most common causes of cancer-related death worldwide. Helicobacter pylori infection plays an important role in the development and progression of gastric cancer. The expression of astrocyte-elevated gene-1 (AEG-1) is increased in gastric cancer tissues