Kluczowe dokumenty
EMU032921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Aifm1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTGGAAGACTGGCTGGAGAAAACATGACTGGAGCCGCTAAGCCATACTGGCATCAGTCAATGTTCTGGAGTGATTTGGGTCCTGATGTCGGCTATGAAGCTATTGGTCTGGTGGATAGTAGTTTGCCCACAGTTGGTGTTTTTGCAAAAGCAACTGCACAAGACAACCCAAAATCTGCCACAGAGCAGTCAGGAACTGGTATCCGTTCGGAGAGTGAGACAGAGTCAGAAGCTTCGGAAATCACAATTCCTCCCAGCGCCCCTGCAGTCCCACAGGTCCCTGTTGAAGGGGAGGACTACGGCAAAGGTGTCATCTTCTACCTCAGGGACAAAGTTGTGGTGGGGATTGTGCTATGGAACGTCTTTAACCGAATGCCAATTGCAAGGAAGATCATTAAGGACGGTGAGCAACATGAAGATCTCAATGAAGTAGCTAAACTCTTCAACATTCATGAAGATTGAATCCCAATCGTGGAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nan Zhao et al.
Oncotarget, 6(21), 18445-18459 (2015-06-20)
Here we demonstrated that sepantronium bromide (YM155), a survivin suppressant, inhibited esophageal squamous-cell carcinoma (ESCC) growth in mice bearing human ESCC xenografts without affecting body weight. In cell culture, YM155 decreased survivin levels and caused PARP-1 activation, poly-ADP polymer formation