EMU032751
MISSION® esiRNA
targeting mouse Neu1
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAAACAGCACGGATGGAAAGAAGCAGCCCCCGCAGCTGTTCGTTCTGTACGAGAAAGGCCTGAACCGGTACACCGAGAGCATCTCCATGGTCAAAATCAGCGTCTACGGCACGCTCTGAGCCCCGTGCCCAAAGGACACCAAGTCCTGGTCGCTGACTTCACAGCTCTCTGGACCATCTGCAGAGGGTGCCTGAAACACAGCTCTTCCTCTGAACTCTGACCTTTTGCAACTTCTCATCAACAGGGAAGTCTCTTCGTTATGACTTAACACCCAGCTTCCTCTCGGGGCAGGAAGTCCCTCCGTCACCAAGAGCACTTTTTTCCAGTATGCTGGGGATGGCCCCTGTCCATTCTCTTCCAGGACAACGGAGCTGTGCCTTTCTGGGACAGGATGGGGGAGGGGCTCCCCCTGGAGAGATGAACAGATACGAACTCAGGGAACTGAGAAGGCCCGGTGTCCTAGGGTACAAAGGCAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... NEU1(18010) , Neu1(18010)