Kluczowe dokumenty
EMU030691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Uhrf1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGAAGCGGATGACAAGACTGTGTGGGAGGACACGGACCTGGGGCTGTACAAGGTCAATGAGTATGTGGACGTGCGTGACAATATCTTCGGTGCATGGTTTGAGGCCCAGGTGGTCCAGGTACAGAAGAGAGCCCTATCTGAGGACGAGCCCTGTAGCTCCAGTGCCGTTAAGACCTCGGAGGATGACATCATGTACCATGTCAAGTATGATGACTATCCAGAGCATGGAGTGGACATTGTCAAAGCCAAGAATGTCCGTGCTCGTGCTCGCACTGTGATACCATGGGAGAACCTGGAGGTGGGTCAGGTGGTCATGGCCAACTATAACGTGGACTACCCCAGGAAACGCGGCTTCTGGTATGATGTTGAGATCTGTAGGAAGCGCCAAACCAGGACGGCACGTGAGCTATACGGCAACATCAGGCTCTTGAATGACTCTCAGCTCAACAACTGTCGGATCATGTTTGTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng Yan et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(11), 8887-8893 (2015-06-14)
Ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 1 (UHRF1), known as ICB90 or Np95, has been found to be overexpressed in numerous cancers. In this study, we evaluated the expression level of UHRF1 in ovarian cancer. UHRF1 levels in paired
Yiyu Qin et al.
Oncology reports, 31(6), 2635-2643 (2014-04-24)
Ubiquitin-like containing PHD and RING finger domains 1 (UHRF1), overexpressed in various human malignancies, functions as an important regulator in cell proliferation and epigenetic regulation. Depletion of UHRF1 has shown potential antitumor activities in several types of cancer. However, the role