Kluczowe dokumenty
EMU029181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tcp1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTAACGCAGACGAACTTGGAAGAGACTGTCTGACCAATACTGCTAAGACATCCATGTCTTCCAAAATTATTGGAATAAATGGTGATTACTTTGCTAATATGGTAGTAGATGCTGTGCTTGCTGTTAAATACACAGATGCCAGAGGCCAGCCTCGCTATCCAATCAATTCTGTTAATATTCTGAAAGCCCATGGGAGAAGTCAGATAGAAAGCATGCTGATCAATGGCTATGCGCTCAATTGTGTGGTTGGATCTCAGGGCATGCCCAAGAGAATAGTTAATGCAAAAATTGCTTGTCTTGACTTCAGCCTGCAGAAAACAAAAATGAAGCTTGGTGTACAGGTGGTTATTACAGACCCTGAGAAATTGGACCAAATTAGACAGAGAGAATCGGATATCACCAAGGAGAGAATTCAGAAGATCCTGGCAACTGGTGCCAATGTTATTCTAACCACTGGTGGCATTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuai Ye et al.
International journal of oncology, 44(6), 2153-2159 (2014-04-11)
p63 is a member of the p53 protein family and plays a crucial role in epithelial development. p63 is expressed in many types of tumors including esophageal cancer; however, its function in cancer is controversial and its role in esophageal
Renata L Linardi et al.
Veterinary dermatology, 26(4), 213-e47-213-e47 (2015-05-13)
The limited characterization of equine skin, eye and hoof epithelial stem cell (ESC) and differentiation markers impedes the investigation of the physiology and pathophysiology of these tissues. To characterize ESC and differentiation marker expression in epithelial tissues of the equine
Hulda R Jonsdottir et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 95(12), 1418-1428 (2015-09-22)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive interstitial lung disease with high morbidity and mortality. The cellular source of the fibrotic process is currently under debate with one suggested mechanism being epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) in the alveolar region. In this