Kluczowe dokumenty
EMU028961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hpse
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGAGCTCTGATGTGCTGGACACTTTTATTCTCTCTGTGCAAAAAATTCTGAAGGTCACTAAAGAGATCACACCTGGCAAGAAGGTCTGGTTGGGAGAGACGAGCTCAGCTTACGGTGGCGGTGCACCCTTGCTGTCCAACACCTTTGCAGCTGGCTTTATGTGGCTGGATAAATTGGGCCTGTCAGCCCAGATGGGCATAGAAGTCGTGATGAGGCAGGTGTTCTTCGGAGCAGGCAACTACCACTTAGTGGATGAAAACTTTGAGCCTTTACCTGATTACTGGCTCTCTCTTCTGTTCAAGAAACTGGTAGGTCCCAGGGTGTTACTGTCAAGAGTGAAAGGCCCAGACAGGAGCAAACTCCGAGTGTATCTCCACTGCACTAACGTCTATCACCCACGATATCAGGAAGGAGATCTAACTCTGTATGTCCTGAACCTCCATAATGTCACCAAGCACTTGAAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiyan Zheng et al.
Cancer biomarkers : section A of Disease markers, 15(5), 525-534 (2015-01-15)
Heparanase(HPSE), an endo-β -D-glucuronidase, is found overexpressed in Ovarian cancer (OC). The purpose of our work was to investigate primitively the possible role of HPSE in the development of OC. In this study, RNA interference (RNAi) with a HPSE small
Satvik R Hadigal et al.
Nature communications, 6, 6985-6985 (2015-04-29)
Herpesviruses exemplified by herpes simplex virus-1 (HSV-1) attach to cell surface heparan sulfate (HS) for entry into host cells. However, during a productive infection, the HS moieties on parent cells can trap newly exiting viral progenies and inhibit their release.