Kluczowe dokumenty
EMU026301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nr1h4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGTGGAGGCCATGTTTCTTCGTTCGGCGGAGATTTTCAATAAGAAACTTCCTGCCGGACATGCAGACCTGTTGGAAGAAAGAATTCGAAAGAGTGGTATCTCTGATGAGTATATAACCCCGATGTTCAGTTTCTATAAAAGTGTTGGAGAACTCAAAATGACTCAGGAGGAGTACGCTCTGCTCACAGCGATCGTCATCCTCTCTCCAGACAGACAATACATCAAGGACAGAGAGGCGGTGGAGAAGCTGCAGGAGCCCCTGCTTGATGTGCTACAAAAGCTGTGCAAGATGTACCAGCCTGAGAACCCACAGCATTTCGCCTGCCTCCTGGGTCGCCTGACGGAACTCCGGACATTCAACCATCACCACGCTGAGATGCTGATGTCTTGGAGAGTGAATGATCACAAGTTCACCCCGCTCCTCTGTGAGATCTGGGATGTGCAGTGATGGACAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomofumi Fujino et al.
The Journal of toxicological sciences, 40(4), 501-508 (2015-07-15)
Identification of substances with specific toxicity for carcinoma cells promises to facilitate the development of cancer chemotherapeutics that cause minimal side effects. Here, we show that knockdown of the farnesoid X receptor (FXR) effectively suppresses the proliferation of human hepatocellular
Yan-Dong Wang et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 29(2), 322-331 (2014-12-17)
The farnesoid X receptor (FXR) is a key metabolic and homeostatic regulator in the liver. In the present work, we identify a novel role of FXR in antagonizing c-Jun N-terminal kinase (JNK) signaling pathway in liver carcinogenesis by activating superoxide
Jialin He et al.
Molecular cancer, 14, 163-163 (2015-08-26)
microRNA-122 (miR-122) is the most abundant and specific miRNA in the liver. It acts as an important tumor suppressor in hepatocellular carcinoma (HCC) through regulating its target genes, but details of its own regulation are largely unknown. Farnesoid X receptor