Kluczowe dokumenty
EMU026091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fadd
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAGCCCAGGAATCTGTGAGCAAGAGTGAGAATATGTCCCCAGTACTAAGGGATTCAACTGTGTCTTCCTCAGAAACACCCTGACAAGCCTACAGCTCCTCTCAGGAGTCACTGTGGACTTGATCACACCATGATGTAGCACCAAGTGCCTTTTGTGCCCAGTGCCAAAAAGACCTTGCTGATCCAGGGCGGGTCCCCTCCCACCAGCTCCTGGAGTATATCTGTATCTACGGAACCTCTGCTCCCTGGGCTTTCGGAACACATGAAGGTTCCCCGTCGTGTTCTCCACCACTGCTCCTCCCCCCCACCCCCCCAAGAGGTCTCTGGTCTTGCAAGAAGGAAGTTGAAGCTGATGGCACATGTGCTGACTGCAGTTTGAGAGCCTTCTTCTTGTTCCTTGGGGGAAGACACCATCTCAGTTAAGATCACTTGGTTGCCTTACAGTTGGCCAAGAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ting Wen Chung et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(18), 7995-8001 (2014-10-09)
Interferon-gamma (IFN-γ) has been used to treat various malignant tumors. However, the molecular mechanisms underlying the direct anti-proliferative activity of IFN-γ are poorly understood. In the present study, we examined the in vitro antitumor activity of IFN-γ on two human