Kluczowe dokumenty
EMU022561
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Csnk2a2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCTGGAGAACCTTCGTGGTGGAACAAATATCATTAAGCTGATTGACACTGTAAAGGACCCTGTGTCAAAGACACCAGCTTTGGTATTTGAATATATCAATAATACAGATTTTAAGCAACTCTACCAGATCCTGACTGACTTTGATATCCGGTTTTATATGTATGAACTACTTAAAGCTCTGGATTACTGCCACAGCAAGGGAATCATGCACAGGGATGTGAAACCTCACAATGTCATGATAGATCACCAACAAAAAAAGCTCCGACTGATTGATTGGGGTCTGGCAGAGTTCTATCATCCTGCTCAGGAGTACAATGTTCGAGTGGCCTCGAGGTACTTCAAGGGACCAGAGCTCCTTGTGGACTATCAGATGTATGATTATAGCTTGGACATGTGGAGCTTGGGCTGCATGTTAGCGAGCATGATATTCCGAAAGGAGCCATTCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hai Lu et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 16(10), 789-800 (2014-11-08)
Cancer stem cells (CSC) and genes have been linked to cancer development and therapeutic resistance, but the signaling mechanisms regulating CSC genes and phenotype are incompletely understood. CK2 has emerged as a key signal serine/threonine kinase that modulates diverse signal