Kluczowe dokumenty
EMU021521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tiam1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGATGGCAAGAGGGAGAAGGAAGTGGTCTTACCCAGTGTCCACCAGCACAACCCCGACTGTGACATTTGGGTCCATGAATATTTCACTCCATCCTGGTTCTGTCTACCCAACAACCAGCCAGCCTTGACGGTTGTCCGGCCAGGGGACACTGCGAGGGACACCTTGGAGCTCATTTGCAAGACACATCAACTGGATCATTCCGCCCATTACCTGCGCCTGAAATTCCTAATGGAGAACAGAGTGCAGTTCTACATCCCGCAGCCCGAGGAGGACATTTACGAGCTGCTTTACAAAGAAATTGAAATCTGTCCAAAAGTCACCCAGAATATCCACATTGAGAAGTCAGACGCGGCCGCTGATAATTACGGGTTTTTGCTTTCTTCTGTGGATGAAGATGGCATTCGAAGGCTCTACGTGAACAGTGTCAAGGAAACCGGGTTAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minjuan Wu et al.
Clinical science (London, England : 1979), 129(7), 575-588 (2015-05-23)
The homing ability and secretory function of mesenchymal stem cells (MSCs) are key factors that influence cell involvement in wound repair. These factors are controlled by multilayer regulatory circuitry, including adhesion molecules, core transcription factors (TFs) and certain other regulators.
Mina Ding et al.
OncoTargets and therapy, 11, 4367-4375 (2018-08-14)
T-cell lymphoma invasion and metastasis inducing factor 1 (Tiam1) is known to be involved in tumor progression. However, its molecular roles and mechanism in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remain unclear. The purpose of this study is to determine Tiam1 expression
G Zhu et al.
Oncogene, 34(49), 5971-5982 (2015-03-10)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling regulates cell growth and survival, and its overactivation drives cancer development. One important branch of EGFR signaling is through activation of GTPase Rac1, which further promotes cell proliferation, survival and cancer metastasis. Here, we
Helen J Whalley et al.
Nature communications, 6, 7437-7437 (2015-06-17)
Centrosome separation is critical for bipolar spindle formation and the accurate segregation of chromosomes during mammalian cell mitosis. Kinesin-5 (Eg5) is a microtubule motor essential for centrosome separation, and Tiam1 and its substrate Rac antagonize Eg5-dependent centrosome separation in early