Kluczowe dokumenty
EMU018541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse F2rl1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGGCTGACCTCCTCTCTGTCATCTGGTTCCCCCTGGCCATTGCCTACCACCTACATGGCAACAACTGGGTCTATGGGGAGGCCCTGTGCAAGGTGCTCATTGGCTTTTTCTATGGCAACATGTATTGCTCCATCCTCTTCATGACCTGCCTCAGCGTGCAGAGGTACTGGGTGATCGTGAACCCCATGGGGCACCCCAGGAAGAAGGCAAACATCGCCGTTGGCGTCTCCTTGGCAATCTGGCTCCTGATTTTTCTGGTCACCATCCCTTTGTATGTCATGAAGCAGACCATCTACATTCCAGCCTTGAACATCACCACCTGCCACGATGTGCTGCCTGAGGAGGTATTGGTGGGGGACATGTTCAATTACTTCCTCTCACTGGCCATTGGAGTCTTCCTGTTCCCGGCCATCCTTACTGCATCTGCCTACGTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... F2rl1(14063)
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noémie Michel et al.
Biological chemistry, 395(9), 1015-1025 (2014-03-20)
The dysregulated expression of kallikrein-related peptidase 6 (KLK6) is involved in non-small cancer (NSCLC) cell growth. However, the mechanism that sustains KLK6 signaling remains unknown. We used an isogenic non-small cell lung cancer (NSCLC) cell model system to demonstrate that
Sang E Lee et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(9), 2219-2227 (2015-04-17)
Protease-activated receptor-2 (PAR-2) functions as innate biosensor for proteases and regulates numerous functions of the skin. However, the expression and physiological role of PAR-2 in sebocytes remain to be elucidated. Here, we identified PAR-2 expression in SZ95 sebocytes at both