Kluczowe dokumenty
EMU016741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pold1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGGCCTTAAACCAGATGAGTTCATCAAGACACCCACTGGGGATGAGTTTGTGAAGTCATCTGTACGGAAGGGCCTCCTGCCCCAGATCCTGGAGAATCTGCTGAGTGCCCGCAAGAGGGCCAAGGCTGAGCTGGCTCAGGAGACGGACCCCCTGCGGCGACAGGTCTTGGACGGCCGGCAACTGGCACTAAAAGTGAGTGCCAACTCCGTATATGGCTTCACTGGTGCCCAGGTGGGCAAGCTGCCATGTTTGGAGATCTCCCAGAGTGTCACTGGGTTCGGGCGGCAGATGATTGAGAAAACCAAGCAGCTTGTGGAGTCCAAGTACACCGTGGAAAATGGCTACGATGCCAACGCCAAGGTAGTCTACGGTGACACGGACTCTGTGATGTGCCGGTTTGGCGTCTCCTCTGTGGCTGAAGCAATGTCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Griselda Vallejo et al.
PloS one, 9(5), e97311-e97311 (2014-05-27)
Although non-genomic steroid receptor pathways have been studied over the past decade, little is known about the direct gene expression changes that take place as a consequence of their activation. Progesterone controls proliferation of rat endometrial stromal cells during the