Kluczowe dokumenty
EMU014961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pklr
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACTGGTGACCGAAGTGGAACACGGTGGTTTCTTGGGCAACAGGAAGGGTGTGAACTTGCCAAATGCCGAGGTGGACCTGCCTGGGCTATCAGAGCAAGATCTTTTGGATCTGCGCTTCGGGGTGGAGCATTATGTGGACATCATCTTTGCCTCCTTTGTACGAAAAGCCAGTGATGTGGTGGCAGTCCGAGATGCCCTAGGGCCAGAAGGACGGGGCATCAAAATTATCAGCAAAATCGAGAACCATGAAGGCGTGAAGAAGTTTGATGAGATCCTAGAAGTGAGCGATGGCATCATGATGGCTCGGGGTGACCTTGGCATTGAGATCCCAGCAGAGAAGGTTTTCTTGGCTCAGAAGATGATGATTGGACGCTGCAACCTGGCTGGCAAGCCTGTCGTTTGTGCCACACAGATGCTGGAGAGCATGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D C Tanner et al.
Cell death and differentiation, 22(9), 1489-1501 (2015-01-31)
Neuroinflammation associated with degenerative central nervous system disease and injury frequently results in oligodendrocyte death. While promoting oligodendrocyte viability is a major therapeutic goal, little is known about protective signaling strategies. We report that in highly purified rat oligodendrocytes, interferon