Kluczowe dokumenty
EMU012321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Angpt2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAACCAGACAGCAGCACAAACTCGGAAACTGACTGATGTGGAAGCCCAAGTACTAAACCAGACGACAAGACTCGAGCTGCAGCTTCTCCAACATTCTATTTCTACCAACAAATTGGAAAAGCAGATTTTGGATCAGACCAGTGAAATAAACAAGCTACAAAATAAGAACAGCTTCCTAGAACAGAAAGTTCTGGACATGGAGGGCAAGCACAGCGAGCAGCTACAGTCCATGAAGGAGCAGAAGGACGAGCTCCAGGTGCTGGTGTCCAAGCAGAGCTCTGTCATTGACGAGCTGGAGAAGAAGCTGGTGACAGCCACGGTCAACAACTCGCTCCTTCAGAAGCAGCAGCATGACCTAATGGAGACCGTCAACAGCTTGCTGACCATGATGTCATCACCCAACTCCAAGAGCTCGGTTGCTAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Don Yuen et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(5), 3320-3327 (2014-05-02)
Lymphatic research has progressed rapidly in recent years. Lymphatic dysfunction has been found in myriad disorders from cancer metastasis to transplant rejection; however, effective treatment for lymphatic disorders is still limited. This study investigates the role of angiopoietin-2 (Ang-2) in
Changqing Luo et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 34(3), 916-928 (2014-09-10)
To investigate the role of angiopoietin-2 (Ang-2) and IL-18 in the pathogenesis of diabetic nephropathy (DN) and the molecular mechanisms through which alprostadil protects renal function. DN was induced by streptozotocin and intraperitoneal injection of alprostadil was given to diabetic