Kluczowe dokumenty
EMU011721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ovol1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGATCCCCAGAGCAGAGACCAGGGCTTTCTACGAACCAAGATGAAGGTGACCTTGGGGGACAGTCCAAATGGAGACCTTTTTACCTGCCACATCTGCCAGAAGTCCTTCACCCACCAGCGCATGCTGAATCGACACATGAAGTGTCACAACGACGTCAAGAGGCACCTCTGCACTTACTGTGGGAAGGGCTTCAATGACACCTTTGACCTCAAGAGACATGTCCGAACCCACACTGGTGTGCGGCCCTACAAGTGCAGTCTGTGTGATAAGGCCTTCACTCAGCGCTGCTCTCTGGAGTCCCACCTCAAGAAGATCCACGGAGTGCAGCAGAAGTATGCATACAAGGAGCGCCGGGCCAAGCTCTACGTGTGTGAGGAGTGCGGTTGCACATCCGAGAGTCAAGAGGGTCATGTCCTGCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen J Renaud et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(45), E6175-E6184 (2015-10-28)
Epithelial barrier integrity is dependent on progenitor cells that either divide to replenish themselves or differentiate into a specialized epithelium. This paradigm exists in human placenta, where cytotrophoblast cells either propagate or undergo a unique differentiation program: fusion into an