Kluczowe dokumenty
EMU011161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gpnmb
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAGCCAGCATCTCAGGTTCCCGGACAGGAGGCCCTTCCCTCGCCCCCATGGATGGAAGAAATGGAGCTTTGTCTACGTCTTTCACACACTTGGCCAGTATTTCCAAAAACTGGGTCGGTGTTCAGCACGGGTTTCTATAAACACAGTCAACTTGACAGCTGGCCCTCAGGTCATGGAAGTGACTGTCTTTCGAAGATACGGCCGGGCATACATTCCCATCTCGAAGGTGAAAGATGTGTATGTGATAACAGATCAGATCCCTGTATTCGTGACCATGTCCCAGAAGAATGACAGGAACTTGTCTGATGAGATCTTCCTCAGAGACCTCCCCATCGTCTTCGATGTCCTCATTCATGATCCCAGCCACTTCCTCAACGACTCTGCCATTTCCTACAAGTGGAACTTTGGGGACAACACTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kotaro Kumagai et al.
PloS one, 10(11), e0143413-e0143413 (2015-11-26)
Glycoprotein nonmetastatic melanoma B (Gpnmb), a transmembrane glycoprotein that is expressed in macrophages, negatively regulates inflammation. We have reported that Gpnmb is strongly expressed in the livers of rats fed a choline-deficient, L-amino acid-defined (CDAA) diet. However, the role of
Yu-Liang Wang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(6), 6498-6504 (2015-08-12)
Glycoprotein (transmembrane) nonmetastatic melanoma protein b (GPNMB) plays crucial roles in odontogenesis. However, the role of GPNMB in human dental pulp cells (hDPCs) is still unclear. Therefore, in this study, we investigated the expression and function of the GPNMB in