Kluczowe dokumenty
EMU009181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ly6a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAGTCCTCCTGCAGACCTTGCTCTGATGGTCCTCCCAATGACCTCCACCCTTGTCCTTTTATCCTCATGTGCAACAATTCTTCCTGGAGCCCTCTAGTGATGAATTATGAGTTATAGAAGCTCCAAGGTGGGAGTAGTGTGTGAAATACCATGTTTTGCCTTTATAGCCCCTGCTGGGTAGGTAGGTGCTCTAATCCTCTCTAGGGCTTTCAAGTCTGTACTTCCTAGAATGTCATTTTGTTGTGGATTGCTGCTCATGACCCTGGAGGCACACAGCCAGCACAGTGAAGAGGCAGAATTCCAAGGTATTATGCTATCACCATCCACACATAAGTATCTGGGGTCCTGCAATGTTCCCACATGTATCCTGAATGTCCCCCTGTTGAGTCCAATAAACCCTTTGTTCTCCCAAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaohua Jia et al.
BMC nephrology, 13, 105-105 (2012-09-12)
Bone marrow (BM) stem cells have been reported to contribute to tissue repair after kidney injury model. However, there is no direct evidence so far that BM cells can trans-differentiate into renal stem cells. To investigate whether BM stem cells
Yu-Chiao Hsu et al.
PloS one, 9(2), e88966-e88966 (2014-03-04)
Stem cell antigen-1 (Ly6a/Sca-1) is a gene that is expressed in activated lymphocytes, hematopoietic stem cells and stem cells of a variety of tissues in mice. Despite decades of study its functions remain poorly defined. These studies explored the impact
Hao Wang et al.
BMC biotechnology, 14, 75-75 (2014-08-12)
Myocardial infarction remains the leading cause of mortality in developed countries despite recent advances in its prevention and treatment. Regenerative therapies based on resident cardiac progenitor cells (CPCs) are a promising alternative to conventional treatments. However, CPCs resident in the