Kluczowe dokumenty
EMU008821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pak4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAATGAGGTGGTGATCATGCGGGACTACCGGCACGAGAACGTGGTGGAGATGTACAACAGCTACCTGGTGGGTGACGAACTCTGGGTCGTCATGGAGTTCCTGGAAGGCGGCGCCCTCACGGATATTGTCACCCACACCAGGATGAACGAGGAACAGATCGCCGCCGTGTGCCTGGCTGTGCTTCAGGCGCTGGCTGTGCTCCACGCCCAGGGTGTCATCCACCGTGACATCAAGAGTGACTCTATCTTGCTGACCCATGATGGCCGGGTGAAGCTGTCCGACTTCGGGTTTTGTGCCCAGGTGAGCAAGGAGGTGCCTCGGAGGAAGTCGCTGGTGGGCACCCCGTATTGGATGGCCCCGGAGCTCATCTCCCGCCTTCCCTATGGGCCAGAGGTGGATATCTGGTCACTGGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna E Dart et al.
The Journal of cell biology, 211(4), 863-879 (2015-11-26)
P21-activated kinase 4 (PAK4) is a Cdc42 effector protein thought to regulate cell adhesion disassembly in a kinase-dependent manner. We found that PAK4 expression is significantly higher in high-grade human breast cancer patient samples, whereas depletion of PAK4 modifies cell