Kluczowe dokumenty
EMU008541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Robld3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTGCAGGTCAGGGTTAAGAGACGCAGGCATGCTGCGTCCCAAGGCTTTGACGCAGGTGCTAAGCCAAGCCAACACTGGAGGAGTCCAGAGCACCCTGCTGCTGAATAATGAGGGATCGCTGCTGGCCTACTCCGGTTATGGGGACACAGATGCCCGGGTCACTGCGGCCATCGCCAGTAACATCTGGGCCGCGTATGATAGGAACGGGAACCAAGCGTTTAATGAAGACAGTCTCAAATTTATCCTGATGGACTGCATGGAGGGCCGTGTAGCCATTACGAGGGTGGCCAACCTTCTGCTATGTATGTATGCCAAGGAGACCGTAGGCTTCGGAATGCTCAAGGCTAAGGCCCAGGCCCTGGTGCAGTACCTGGAGGAACCCCTCACCCAAGTAGCAGCATCATAACAGCGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ukhyun Jo et al.
Oncotarget, 5(5), 1265-1278 (2014-03-25)
Oncogenic alterations of epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling are frequently observed in lung cancer patients with worse differentiation and poor prognosis. However, the therapeutic efficacy of EGFR-tyrosine kinase inhibitors (TKIs) is currently limited in selected patients with EGFR mutations.
Shin-Hee Heo et al.
Cancer letters, 362(1), 139-148 (2015-04-02)
All-trans retinoic acid (ATRA), the most biologically active metabolite of vitamin A, has been extensively studied for the prevention and treatment of cancer; however, the underlying mechanism of its anti-cancer potential is still unclear. Here we found that ATRA induces
Young Lan Seo et al.
The Journal of general virology, 96(Pt 4), 822-832 (2014-12-24)
Infection with hepatitis C virus (HCV) is characterized by systemic oxidative stress that is caused by either viral core protein or chronic inflammation. It is well recognized that reactive oxygen species (ROS) such as H2O2 can induce apoptotic cell death
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU008541-20UG4061828663767
EMU008541-50UG4061828438334