Kluczowe dokumenty
EMU008021
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc25a21
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AATTTGCCTGATGCATCCTCTCGATGTGGTGAAAACCAGGTTCCAGGTGCAGAGAAGTGTAACAGACCCACAAAGTTATAGAACTGTAAGAGGCAGCTTCCAGATGATCTTCCGAACAGAGGGGTTGTTTGGCTTTTACAAGGGAATTATCCCACCAATTTTAGCTGAAACACCAAAAAGAGCAGTCAAGTTTTCTACCTTTGAGCTGTACAAGAAATTTCTGGGATATATGTCACTATCACCAGGGCTGACATTTCTCATCGCTGGCTTAGGATCGGGACTAACAGAAGCTGTCGTGGTTAACCCTTTCGAGGTGGTAAAAGTTGGCTTGCAAGTCAATCGGAACTTGTTCAAAGAGCAACCATCTACTTTTGCTTATGCAAGACAAATCATTAAGAAGGAAGGCTTGGGGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pelin Ozfiliz et al.
Cell biochemistry and function, 33(5), 293-307 (2015-07-17)
Bag-1, Bcl-2 associated athanogene-1, is a multifunctional protein that can regulate a wide variety of cellular processes: proliferation, cell survival, transcription, apoptosis and motility. Bag-1 interacts with various targets in the modulation of these pathways; yet molecular details of Bag-1's