Kluczowe dokumenty
EMU007671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cdk6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTTTCAGCTTCTCCGAGGTCTGGACTTTCTTCATTCTCACAGAGTAGTGCATCGTGATCTGAAACCGCAGAACATTCTGGTGACCAGCAGTGGACAGATAAAGCTGGCTGACTTTGGCCTTGCCCGCATCTATAGTTTTCAGATGGCCCTTACCTCGGTGGTCGTCACGCTGTGGTACCGAGCCCCAGAAGTCCTGCTCCAGTCCAGCTATGCCACCCCTGTGGACCTCTGGAGTGTCGGTTGCATCTTTGCAGAAATGTTTCGCAGAAAGCCTCTTTTTCGTGGAAGTTCAGACGTGGATCAACTAGGAAAAATCTTGGACATCATTGGACTCCCAGGAGAGGAAGACTGGCCTAGGGACGTGGCCCTTCCCCGGCAGGCTTTTCATTCCAAATCTGCTCAACCCATCGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jordan P Lewandowski et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 243(7), 928-936 (2014-03-19)
The vertebrate limb bud is a well-established system for studying the mechanisms driving growth and patterning of an embryonic tissue. However, approaches for manipulating gene expression are currently limited to time-consuming methods. Culturing primary limb bud cells could potentially be