Kluczowe dokumenty
EMU007521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Vcl
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCAAGCAGTGCACAGATAAGCGGATTAGAACCAATCTCTTACAGGTATGCGAGCGAATCCCAACTATAAGCACCCAGCTCAAAATCCTATCCACAGTGAAGGCCACTATGCTGGGCCGGACCAACATCAGTGATGAGGAGTCTGAGCAGGCCACAGAGATGCTGGTTCATAATGCCCAGAACCTCATGCAGTCTGTGAAGGAGACTGTGCGAGAGGCTGAAGCTGCTTCAATCAAAATCCGAACAGATGCTGGCTTTACTCTGCGCTGGGTCAGAAAGACTCCCTGGTACCAGTAGGCACCTCGTCAAATCTGGCTGGTACATACACCTCTGCTAAAGAGAAGGGAACCATCTTGAGTTCCAGAAGCCATTCAGAGTTGTCAGGAATGGAAACATCAATCCCTGGCTTCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryuichi Fukuda et al.
Developmental cell, 51(1), 62-77 (2019-09-10)
Mechanical forces regulate cell behavior and tissue morphogenesis. During cardiac development, mechanical stimuli from the heartbeat are required for cardiomyocyte maturation, but the underlying molecular mechanisms remain unclear. Here, we first show that the forces of the contracting heart regulate
Matthew G Rubashkin et al.
Cancer research, 74(17), 4597-4611 (2014-09-04)
Extracellular matrix (ECM) stiffness induces focal adhesion assembly to drive malignant transformation and tumor metastasis. Nevertheless, how force alters focal adhesions to promote tumor progression remains unclear. Here, we explored the role of the focal adhesion protein vinculin, a force-activated