Kluczowe dokumenty
EMU007401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atg4b
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACGCAGCCACTTTGACATATGATACTCTCCGGTTTGCTGAATTTGAAGATTTCCCTGAGACCTCAGAGCCTGTTTGGATTCTGGGCAGAAAATACAGCATTTTCACAGAGAAGGACGAAATCTTGTCTGATGTTGCATCCAGACTTTGGTTTACATACAGGAGAAACTTTCCAGCTATTGGGGGAACTGGCCCTACTTCAGACACAGGCTGGGGTTGCATGCTTCGGTGTGGACAGATGATCTTTGCCCAGGCCCTGGTATGCCGGCACTTAGGTCGAGATTGGAGGTGGACTCAGCGGAAGAGGCAGCCTGACAGCTACTTTAATGTCCTCAATGCTTTCCTCGACAGGAAGGACAGCTACTATTCCATCCATCAGATAGCGCAAATGGGAGTTGGCGAAGGCAAGTCTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
Pei-Feng Liu et al.
Autophagy, 10(8), 1454-1465 (2014-07-06)
Autophagy is reported to suppress tumor proliferation, whereas deficiency of autophagy is associated with tumorigenesis. ATG4B is a deubiquitin-like protease that plays dual roles in the core machinery of autophagy; however, little is known about the role of ATG4B on