Kluczowe dokumenty
EMU005581
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Timp1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGAATCAACGAGACCACCTTATACCAGCGTTATAAGATCAAGATGATGACTAAGATGCTAAAAGGATTCAAGGCTGTGGGAAATGCCGCAGATATCCGGTACGCCTACACCCCAGTCATGGAAAGCCTCTGTGGATATGCCCACAAGTCCCAGAACCGCAGTGAAGAGTTTCTCATCACGGGCCGCCTAAGGAACGGGAAATTTCACATCAATGCCTGCAGCTTCTTGGTTCCCTGGCGTACTCTGAGCCCTGCTCAGCAAAGAGTTTTCTCAAAAAAGAACTATAGTGCTGGCTGTGGGGTGTGCACAGTGTTTCCCTGTTTATCTATCCCTTGCAAACTGGAGAGTGACACTCACTGTTTGTGGACGGATCAGGTCCTCGTGGGCTCTGAGGACTACCAGAGCCGTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Timp1(21857)
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiujuan Yao et al.
Respirology (Carlton, Vic.), 20(5), 730-738 (2015-05-02)
Interleukin (IL)-25 has been implicated in the pathogenesis of human asthma by inducing a Th2 cytokine response, but its possible role in the development of airway remodelling is less clear. We developed a murine surrogate of chronic airway inflammation induced
Rosemarie Chirco D'Angelo et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(9), 1324-1333 (2014-06-05)
Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1) regulates intracellular signaling networks for inhibition of apoptosis. Tetraspanin (CD63), a cell surface binding partner for TIMP-1, was previously shown to regulate integrin-mediated survival pathways in the human breast epithelial cell line MCF10A. In the
Robert Ramer et al.
Biochemical pharmacology, 91(2), 202-216 (2014-07-01)
Cannabinoids inhibit tumor neovascularization as part of their tumorregressive action. However, the underlying mechanism is still under debate. In the present study the impact of cannabinoids on potential tumor-to-endothelial cell communication conferring anti-angiogenesis was studied. Cellular behavior of human umbilical