Kluczowe dokumenty
EMU004051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Apbb3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGTCAGTGGAGAGGCTGCTTGCTGTTCCCCAGATCCTATTTCCCCTGAAGACTTACCTAGACAAGTGGAGTTGCTGGATGCAGTGAGCCAGGCTGCTCAGAAGTATGAGGCACTGTACATGGGGATCCTACCAGTCACTAAAGCCATGGGTATGGATGTGCTGAATGAGGCCATTGGTACCCTCACTGCCCGGGGGGACCGGAAAACCTGGGTCCCTGCTATGCTCAGTGTGTCTGACTCTCTGATGACTGCACATGCTATCCAGGCAGAGGCTGGTGCAGAGGAAGAGCCACTGTGGCAGTGCCCTGTTCGCCTTGTAACCTTTATTGGTGTTGGCCGTGATCCGCATACCTTTGGCCTCATCGCTGATCTTGGTTGTCAGAGCTTCCAGTGTGCAGCTTTTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patompon Wongtrakoongate et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005615-e1005615 (2015-10-27)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) have been recognized as key players in transcriptional regulation. We show that the lncRNA steroid receptor RNA activator (SRA) participates in regulation through complex formation with trithorax group (TrxG) and polycomb repressive complex 2 (PRC2) complexes.